Rhodium Rh - 10 mg/l Standard pour ICP/MS dans HCl 1 * 100 mL
Fournisseur: CPACHEM
Rhodium Rh - 10 mg/l Standard pour ICP/MS dans HCl 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhodium Rh - 10 mg/l Standard pour ICP/MS dans HCl 1 * 100 mL ACSDM447.2CP.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou