Sodium bromure 99.99%, HighPurS-CERT
Fournisseur: CPACHEM
PSNABRC.50G
ACSDPSNABRC.50GEA 442 EUR InStock
ACSDPSNABRC.50G
Sodium bromure 99.99%, HighPurS-CERT
Sodium bromure
Informations de commande: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1,39 °C
Point de fusion: 747 °C
Densité: 0,0032 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité