Sodium nitrate 99.99%, HighPurS-CERT
Fournisseur: CPACHEM
Danger
PSNANAC.50G
ACSDPSNANAC.50GEA 161 EUR InStock
ACSDPSNANAC.50G
Sodium nitrate 99.99%, HighPurS-CERT
Sodium nitrate
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: NaNO₃
Point d'ébullition: 600...700 °C
Point de fusion: 312 °C
Densité: 2,26 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité