Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium nitrite 99.99%, HighPurS-CERT

Fournisseur: CPACHEM
Danger

PSNANIC.100G
ACSDPSNANIC.100GEA 714 EUR InStock
ACSDPSNANIC.100G
Sodium nitrite 99.99%, HighPurS-CERT
Sodium nitrite
Informations de commande: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.


Formule: NaNO₂
Point d'ébullition: 600...700 °C
Point de fusion: 271 °C
Densité: 2,168 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité