Cumène
Fournisseur: CPACHEM
Danger
SB224.500MG
ACSDSB224.500MGEA 0 EUR InStock
ACSDSB224.500MG
Cumène
Cumène
Shelf Life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 152 °C
Point de fusion: –96,9 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
ONU: 1918
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité