Dimetridazole
Fournisseur: CPACHEM
Attention
SB32100.250MG
ACSDSB32100.250MGEA 0 EUR InStock
ACSDSB32100.250MG
Dimetridazole
Dimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité