4-Nonylphenol, ethoxylated
Fournisseur: CPACHEM
Danger
SB37640.100MG
ACSDSB37640.100MGEA 102 EUR InStock
ACSDSB37640.100MG
4-Nonylphenol, ethoxylated
4-Nonylphenol, ethoxylated
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1,6 g/cm³ at 20 °C
Point d'éclair: >93 °C
Numéro MDL: MFCD00132851
Numéro CAS: 9016-45-9
ONU: 3082
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité