Acide nalidixique
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
SB39240.100MG
ACSDSB39240.100MGEA 80.9 EUR InStock
ACSDSB39240.100MG
Acide nalidixique
Nalidixic acid
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité