Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium

Fournisseur: CPACHEM

SB48924.100MG
ACSDSB48924.100MGEA 115 EUR InStock
ACSDSB48924.100MG
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium


Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité