Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de n-butyle et de phényle

Fournisseur: ACTIVE MOTIF
Attention

SB68178.1G
ACSDSB68178.1GEA 0 EUR InStock
ACSDSB68178.1G
Oxyde de n-butyle et de phényle
Oxyde de n-butyle et de phényle
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.


Formule: C₁₀H₁₄O
Numéro MDL: MFCD00009438
Numéro CAS: 1126-79-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité