Chromium ICP and ICP-MS CRM, Chromium (III) 1000 mg/L in Diluted Nitric Acid
Fournisseur: CPACHEM
SP073.2N.L1
ACSDSP073.2N.L1EA 118 EUR InStock
ACSDSP073.2N.L1
Chromium ICP and ICP-MS CRM, Chromium (III) 1000 mg/L in Diluted Nitric Acid
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité