Certified Reference Material for Standardisation of Volumetric Solutions
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
VS66332.80G
ACSDVS66332.80GEA 492 EUR InStock
ACSDVS66332.80G
Certified Reference Material for Standardisation of Volumetric Solutions
Étalons Étalons organiques
Iron(II)ethylenediammonium sulfate tetrahydrate - certified reference material for standardisation of volumetric solutions.
Shelf Life on Ship Date: 60 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité