Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium permanganate 0.02M (0.1N)

Fournisseur: CPACHEM

Z14641077
ACSDZ14641077EA 49.1 EUR InStock
ACSDZ14641077
Potassium permanganate 0.02M (0.1N)
Potassium permanganate
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.

Informations de commande: 24 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.


Formule: KMnO₄
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: ~1,00538 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité