Sodium chlorure
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
Z15081092.1L
ACSDZ15081092.1LEA 66.4 EUR InStock
ACSDZ15081092.1L
Sodium chlorure
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité