Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Centrac® FCC Metal Tube Closer

Fournisseur: ADELPHI MANUFACTURING
3101000
ADLM3101000EA 3276 EUR InStock
ADLM3101000
Centrac® FCC Metal Tube Closer
Pinces à sertir et pinces à dessertir
A reliable and easy-to-use machine, to fold and crimp collapsible metal tubes. A secure, simple fold, up to 600 per hour.

  • For metal tubes 12 to 40 mm in diameter
  • Compact, robust, and reliable, for a professional quality finish every time
  • Quick and efficient; output up to 600/hour (up to 10/minute)
  • Simple and intuitive functionality
  • All working parts are fully guarded for operator safety

The angle of operation is infinitely variable through 90° for increased comfort.

Height in vertical position: 308 mm
Depth of base in vertical position: 203 mm
Width (including handle): 330 mm
Weight: 11,6 kg

Informations de commande: Coding jaws are supplied as standard, to hold up to four figures and/or letters for batch marking (sold separately). The Vesta 1C for sealing plastic/laminate tubes, and the Response Benchtop Filler for filling tubes are also available and sold separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité