Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

XYZ Distributor

Fournisseur: ADELPHI MANUFACTURING
3525000
ADLM3525000EA 7213.5 EUR InStock
ADLM3525000
XYZ Distributor
Pompe Pompes péristaltiques
A semi-automatic peristaltic liquid filling machine, for filling bottles, vials and nested test tubes or syringes. Ideal for laboratories, research facilities, and SME-scale pharmaceutical manufacturing.

  • Fills bottles, vials, and nested test tubes or syringes
  • Quick and efficient filling, up to 36ml per second
  • Exceptional filling accuracy of up to ±0,5% reduces costly product waste
  • Compact space-efficient footprint

The XYZ distributor provides infallible hygiene levels, as the liquid only comes into contact with a length of silicone tubing, which will withstand repeated sterilisation. This produces a completely closed system, to eliminate the risk of cross contamination. Different container sizes can be pre-programed and recalled any time in the future. This significantly reduces the changeover time and also gives greater flexibility using the machine for different vial sizes.

Options to operate by hand, foot pedal, or being left to cycle automatically, leaving the operator free to assist production elsewhere. Choose from 3 filling modes: 'Braked stop', 'Soft stop', or 'Stop with suck back'.

The XYZ distributor is designed for use in conjunction with the Adelphi Manufacturing accuramatic peristaltic pump (available to purchase separately).

Movement space: X: 520 mm, Y: 335 mm, Z: 155 mm
Tray fill area: 410x265mm
Drip delay: 0,0 to 0,9 s
Maximum container height: 200 mm
Minimum neck diameter: 6 to 8 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité