Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Washer for Bottles, Vials, Syringes and Test Tubes

Fournisseur: ADELPHI MANUFACTURING
6025000
ADLM6025000EA 525.8 EUR InStock
ADLM6025000
Washer for Bottles, Vials, Syringes and Test Tubes
Lave-verres
A versatile and efficient washer for bottles, vials, syringes and/or test tubes, can rinse up to 900 containers/hour.

  • Simple and intuitive operation
  • Quick and easy to set up, to get started right away
  • For container neck diameters between 9,5 and 100 mm
  • Thorough cleaning: jets of water clean every part of the container interior
  • Interchangeable nozzles so the unit can be used to wash bottles, vials, syringes and/or test tubes
  • The four armed container rest is easily cleaned or replaced
  • Can be attached to the mains directly by plumbing, or on a stand with a pipe connected to a tap

Informations de commande: Accessories are not supplied and must be ordered separately.

Attention: Requires water at pressure not exceeding 2 bar.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité