Semi-Automatic Pneumatic Cap Press
Fournisseur: ADELPHI MANUFACTURING
SP065-0
ADLMSP065-0EA 3962.7 EUR InStock
ADLMSP065-0
Semi-Automatic Pneumatic Cap Press
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Simple and intuitive fixing of press-on lids and caps to glass or plastic bottles.
  • Quick, efficient, and adaptable
  • Simple and intuitive to use
  • Approximate output of 6 to 10 containers per minute
  • Container diameters from 22 to 85 mm
  • Maximum container height 240 mm
  • Adjustable height and depth to accommodate a wide range of containers
  • Hygienic, durable anodised aluminium and stainless steel construction
Bespoke press pads to suit shaped caps can be made to suit your samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité