Magnésium chlorure 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0359
ADVRAB-0359EA 56 EUR InStock
ADVRAB-0359
Magnésium chlorure 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité