Tissue forceps, Aesculap® SUSI®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
BD557SU
AESCBD557SUEA 68.3 EUR InStock
AESCBD557SU
Tissue forceps, Aesculap® SUSI®
Pinces
These disposable forceps are made from a high performance polymer. The special composition of this high-grade polymer ensures an outstanding quality and provides optimal mechanical properties.
  • Material ensures a safe, easy and environmentally friendly removal through incineration in the regular hospital waste removal system
  • Single use: Reduces the risk of cross-contamination
  • 1×2 teeth
  • Sterile single packed in dispenser box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité