Wound retractor, Irwin, Aesculap®
Fournisseur: Aesculap
BV247R
AESCBV247REA 0 EUR InStock
AESCBV247R
Wound retractor, Irwin, Aesculap®
Rétracteurs
Self-retaining, abdominal retractor, type Irwin.
  • Sharp
  • 4×4 teeth
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité