Dental probe, Aesculap®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
DA440R
AESCDA440REA 40.6 EUR InStock
AESCDA440R
Dental probe, Aesculap®
Aiguilles à dissection
Micro explorer with green PEEK handle, ideal for Endodontics.
  • Double-ended, angled
  • For dental applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité