Dental clamp forcep, Aesculap®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
DP152R
AESCDP152REA 0 EUR InStock
AESCDP152R
Dental clamp forcep, Aesculap®
Pinces
This angled combination clamp forcep is particularly suitable for positioning brackets in the posterior teeth.
  • Mouth parts fluted
  • Spindle on forcep end is used for adjusting the brackets
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité