Suture, Dafilon (Aesculap®)
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
G118110
AESCG118110EA 0 EUR InStock
AESCG118110
Suture, Dafilon (Aesculap®)
Sutures
Dafilon est une sture monofilament non résorbable en nylon.
  • Frottement minimum des tissus
  • Matériau inerte avec une bonne compatibilité tissulaire
  • Excellente flexibilité
Pour les interventions chirurgicales et ophtalmiques, la chirurgie reconstructive et microchirurgie.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité