TG1 electroporation-competent cells
Fournisseur: AGILENT
200123
AGLS200123EA 346 EUR InStock
AGLS200123
TG1 electroporation-competent cells
Cellules compétentes
Phage display libraries from electroporation-competent cells with high transformation efficiency.
  • Just thaw, combine with DNA, and electroporate to get started quickly
  • Efficiency of ≥1×10¹⁰ transformations/µg of pUC18 DNA
  • Kit size 5×0,1 ml
Electroporation-competent cells capable of producing greater than 1×10¹⁰ transformants/µg of DNA. These electroporation-ready cells need only be thawed, mixed with DNA, and electroporated. TG1 electroporation-competent cells are recommended for preparation of phage display libraries.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité