ABLE C competent cells
Fournisseur: AGILENT
200172
AGLS200172EA 402 EUR InStock
AGLS200172
ABLE C competent cells
Cellules compétentes
ABLE Competent Cells for toxic clones reduce copy number four to ten fold compared to the XL1-Blue strain.
  • Reduces the copy number of ColE1-derived plasmids (such as pUC and pBluescript® plasmids) four-fold
  • Decreases level of cloned protein product to increase cell viability
  • Transformation efficiency of 5×10⁶ to 2×10⁷ transformants/µg
  • Also available in an electroporation-competent version
ABLE C Competent Cells for toxic clones enhance the probability of cloning DNA encoding toxic proteins. By reducing the copy number of ColE1-derived plasmids,More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ABLE K competent cells, reduces copy number of common cloning vectors by 10-fold, allowing toxic clones to replicate, 5×0,2 ml 1 mL AGLS200172
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité