Deoxynucleotide mix
Fournisseur: AGILENT
200415
AGLS200415EA 277 EUR InStock
AGLS200415
Deoxynucleotide mix
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
The PCR grade deoxynucleotide mix includes 25 mM of each standard dNTP (GATC) for use with any PCR application, including real-time quantitative PCR.
  • Ideal for optimal PCR performance
  • Produces high-quality reaction products
  • Withstands multiple freeze-thaw without compromising efficiency
Information de livraison: Includes 400 µl of 100 mM dNTP mix (25 mM of each dNTP), adequate for 1000 standard 50 µl primer-extension reactions or 2000 reactions of 25 µl.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité