Affinity protein expression and purification systems
Fournisseur: AGILENT
214303 214303
STRA214303EA 571 EUR InStock
STRA214303 AGLS214303
Affinity protein expression and purification systems
Protéines expression Systèmes d'expression des protéines
The affinity protein expression and purification system provides a simple, gentle and effective method for high-level protein expression and purification.
  • pCAL vectors derived from T7 RNA polymerase-based pET vectors
  • Novel purification tag combines small size, gentle elution and high-affinity binding
  • Easy tag removal resulting in native protein
Information de livraison: The complete system includes pCAL expression vectors containing a calmodulin-binding peptide tag and calmodulin affinity resin (available separately).
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité