IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% (par CCM)
Fournisseur: AGILENT
Attention
300127
AGLS300127EA 121 EUR InStock
AGLS300127
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% (par CCM)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
IPTG is for use in combination with X-gal to detect β-galactosidase activity in blue/white selection assays.
Attention: For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point de fusion: 112...114 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité