Benchtop cooler, StrataCooler LP
Fournisseur: AGILENT
401349
AGLS401349EA 236 EUR InStock
AGLS401349
Benchtop cooler, StrataCooler LP
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
  • Maintains –15 °C for at least 2 hours
  • Eliminates ice chips and potential contamination
Cooler with slots for holding 1,5 ml and 0,5 ml tubes to keep temperature-sensitive enzymes cold while working at the bench.
Information de livraison: Cooler includes chilled lid, adapters and a locking handle.
Collapse All
Désignation Capacité l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
StrataCooler LP benchtop cooler, blue 32×1,5 ml 187×120×80 mm 1 AGLS401349
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité