Multiple affinity removal columns - Mouse 3
Fournisseur: AGILENT
5188-5217
AGLS5188-5217EA 3640 EUR InStock
AGLS5188-5217
Multiple affinity removal columns - Mouse 3
Colonnes pour chromatographie
The multiple affinity removal LC column – Mouse 3 is designed as a simple way to remove three interfering high-abundant proteins from mouse plasma samples.
Removal of these abundant proteins improves the subsequent LC/MS and electrophoretic analysis of the serum sample by effectively expanding the dynamic range of the analysis.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité