Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Système PCR AriaMx en temps réel

Fournisseur: AGILENT
5190-7702 5190-7708 5190-9370 600906 600907 401425 401427 401490 401491 401492 401493 401494 G5380AA G5381AA G8830-67001 G8830-67002 G8830-67003 G8830-67004 G8830-67005 G8830-67006 401428
AGLS5190-7702EA 640 EUR InStock
AGLS5190-7702 AGLS5190-7708 AGLS5190-9370 AGLS600906 AGLS600907 AGLS401425 AGLS401427 AGLS401490 AGLS401491 AGLS401492 AGLS401493 AGLS401494 732-3776 732-3777 732-3778 732-3779 732-3780 732-3781 732-3782 732-3783 AGLS401428
Système PCR AriaMx en temps réel
Thermocycleurs PCR
Le système pour PCR en temps réel AriaMx est un système d’amplification, de détection et d'analyse de données PCR quantitatives entièrement intégré.

  • Analyse de l’expression génétique
  • Nouvelle capacité de génotypage/GRH, quantification de l’ARNm
  • Quantification NGS : préparation des bibliothèques, validation des résultats, suivi des acides nucléiques et détection d'allèles rares
  • Peut utiliser des cartouches optiques auto-installables
  • Fonctionne avec un écart-type standard d’uniformité Cq de <0,20 à cycle rapide (5 s à 95 °C/10 s à 60 °C)
  • Temps d'acquisition des données de <3 s/plaque
  • Gamme dynamique de 9 ordres de grandeur
  • Fonctionne à une altitude maximale de 2 000 m et par 20 à 80 % d'humidité relative

La conception du système associe un thermocycleur de pointe, un système optique avancé avec une source d'excitation à LED et un logiciel complet d'analyse des données.

Cet instrument peut contenir jusqu'à six modules optiques, et la conception de l'optique de balayage permet une séparation optimale entre les colorants et entre les échantillons. Il offre également un format de détection PCR en tube fermé qui peut être utilisé avec une variété de produits chimiques de détection par fluorescence, notamment les colorants SYBR® Green et EvaGreen, ainsi que des systèmes de sondes fluorogènes, notamment les sondes TaqMan.

L'AriaMx amplifie la productivité grâce à sa conception modulaire et flexible unique, à son interface intuitive à écran tactile, à ses rapports avancés et faciles à utiliser et à plus de 120 attributs contrôlés par les diagnostics intégrés pour aider à identifier les problèmes de test ou d'instrument lorsqu'ils surviennent.

Informations de commande: Les relevés de mise à jour du logiciel sont disponibles en ligne, sans frais. Garantie optionnelle de 5 ans à l'achat.
Comprend des modules optiques configurables (jusqu'à 6), un contrôleur à écran tactile, une importation expérimentale, une connectivité LIMS, 96 puits, 5 Go de stockage de protocoles, des diagnostics d'instruments embarqués, des capacités de surveillance à distance, une garantie standard d'un an.

Attention: Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité