Universal reverse primer
Fournisseur: AGILENT
600037
AGLS600037EA 227 EUR InStock
AGLS600037
Universal reverse primer
Réactifs pour acides nucléiques Primers and Probes
The universal reverse primer serves as the downstream primer in the qPCR reaction by annealing to a universal sequence tag that is added to the cDNA during the reverse transcription protocol.
Applications: PCR
Number of Reactions: 3.125 μM
Physical Form: Liquid
Reactions per Kit: 300
Volume: 200 µL
Collapse All
Désignation No. of reactions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Universal reverse primer 50 1 AGLS600037
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité