Pfu DNA ligase
Fournisseur: AGILENT
600191
AGLS600191EA 571 EUR InStock
AGLS600191
Pfu DNA ligase
Réactifs pour acides nucléiques Cloning Kits and Ligation
Pfu DNA ligase is a recombinant enzyme derived from Pyrococcus furiosus hyperthermophilic marine archaebacterium that catalyses linkage of adjacent 5'-phosphate and 3'-hydroxy ends of double-stranded DNA at 45 to 80 °C, with a temperature optimum near 70 °C for nick-sealing reactions.
  • Highly thermostable, with half-life of over 60 minutes at 95 °C
  • Increases reliability of LCR by permitting higher melt temperatures
  • Eliminates LCR template-predenaturation step, less enzyme required for LCR
It has higher ligation specificity and lower background than Tth DNA ligase.
Information de livraison: Kit contains: 400 U Pfu DNA Ligase 10X reaction buffer
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité