AdEasy viral titer kit
Fournisseur: AGILENT
972500
AGLS972500EA 574 EUR InStock
AGLS972500
AdEasy viral titer kit
Tests Tests immunologiques
The AdEasy Viral Titer Kit is a simple enzyme-linked immunoassay for the determination of adenoviral titers.
The immunoassay detects an adenoviral capsid protein called hexon, which is required for adenoviral replication. The AdEasy viral titer kit can determine the titer of your stocks in 24 to 48 hours, compared to two weeks for traditional endpoint dilution assays.
Attention: For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité