Femto Pulse 12-Capillary Array
Fournisseur: AGILENT
A1600-12502240
AGLSA1600-12502240EA 3090 EUR InStock
AGLSA1600-12502240
Femto Pulse 12-Capillary Array
Systèmes d'électrophorèse Capillaires pour électrophorèse
12-Capillary Array for analysis on the Femto Pulse system.
  • High resolution - optimised length for enhanced resolution; Run Multiple Samples - Run up to 12 samples at same time
  • Low sensitivity - integral part of the Femto Pulse system aiding in low sensitivity detection
The Femto Pulse 12-Capillary Array is used with the Genomic DNA 165 kb kit, the Ultra Sensitivity NGS kit (1 to 6000 bp), the Ultra Sensitivity RNA kit, and the 55 kb BAC kit. It has a separation or effective length of 22 cm, with an overall length of 40 cm. The 12 parallel capillary array is ideal for lower throughput laboratories.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité