ZAG DNA Analyser System
Fournisseur: AGILENT
M5320AA
AGLSM5320AAEA 81590 EUR InStock
AGLSM5320AA
ZAG DNA Analyser System
Systèmes d'électrophorèse Capillaires pour électrophorèse
Parallel capillary electrophoresis system for automated high-throughput DNA fragment analysis.
  • High separation resolution - reliably distinguish and size DNA fragments within 3 bp of each other
  • High throughput - process 48, 96-well sample trays in 24 hours. Broad sizing range - size fragments between 35 bp and 20,000 bp through a variety of available DNA analysis kits
  • Fast separation times - samples can be separated in as little as 20 minutes
  • Intuitive data analysis - analytical software can process separation data automatically after the run and generate
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité