Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lhca3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS01007
AGRIAS01007EA 390 EUR InStock
AGRIAS01007
Anti-Lhca3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LHCA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Arachis hypogaea, Colobanthus quitensis kunt bartl, Guzmania hybrid, Hordeum vulgare, Solanum lycopersicum, N. tabacum, Oryza sativa, Phaseolus vulgaris, Physcomitrella patens, Pinus strobus, Pisum sativum, Spinacia oleracea, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité