Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RbcL Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS01017
AGRIAS01017EA 433 EUR InStock
AGRIAS01017
Anti-RbcL Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RBCL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Lobaria pulmonaria, Medicago sativa, Phytoplankton, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Spartina alterniflora, Spinacia oleracea, Synechococcus sp. pcc7842, Thiobacillus sp. Ulmus sp.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité