Anti-NifH Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS01021A
AGRIAS01021AEA 416 EUR InStock
AGRIAS01021A
Anti-NifH Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NIFH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité