Anti-COXII subunit II Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS04053A
AGRIAS04053AEA 319 EUR InStock
AGRIAS04053A
Anti-COXII subunit II Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COXII subunit II
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Brassica oleracea, Physcomitrella patens, Plantago euryphylla, Plantago major, Silene dioica, Silene uniflora
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité