Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AtpH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS05071
AGRIAS05071EA 319 EUR InStock
AGRIAS05071
Anti-AtpH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Brassica napus, C. reinhardtii, Cucumis sativus, N. benthamiana, Olea europaea, Physcomitrella patens, Picea abies, Raphanus sativa l. tokinashi-daikon, Solanum lycopersicum, Solanum tuberosum, Spinacia oleracea, T. aestivum, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité