Anti-HSP70/HSC70 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS05083A
AGRIAS05083AEA 319 EUR InStock
AGRIAS05083A
Anti-HSP70/HSC70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rainbow Trout
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité