Anti-VTG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS06127
AGRIAS06127EA 416 EUR InStock
AGRIAS06127
Anti-VTG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VTG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dicentrarchus labrax, Senegalese sole, Sparus aurata
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité