Anti-Hcf101 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS06163
AGRIAS06163EA 319 EUR InStock
AGRIAS06163
Anti-Hcf101 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCF101
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité