Anti-Rubisco Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS07218
AGRIAS07218EA 319 EUR InStock
AGRIAS07218
Anti-Rubisco Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rubisco
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Ramularia collo-cygni
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité