Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP17.7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS07255
AGRIAS07255EA 319 EUR InStock
AGRIAS07255
Anti-HSP17.7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP17.7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: L. pumilla, A. tequiliana var. Weber, A. thaliana, C. sativus, P. ternata, P. sylvestris, S. vulgaris

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité