Anti-H+ATPase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS07260
AGRIAS07260EA 319 EUR InStock
AGRIAS07260
Anti-H+ATPase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: H+ATPase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, C. reinhardtii, Cucurbita moschata, Glycine max, H. vulgare, Kandelia obovata, Solanum lycopersicum, Medicago truncatula, N. tabacum, Noccaea caerulescens, Oryza sativa, Phalenopsis sogo Yukidian cultivar v3, Picea abies, Populus tremula, Pteris vittata, Ricinus communis, Spinacia oleracea, Zea mays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité