Anti-PTA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS07276
AGRIAS07276EA 436 EUR InStock
AGRIAS07276
Anti-PTA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Pisum sativum
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité