Anti-HSP16.6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08286
AGRIAS08286EA 319 EUR InStock
AGRIAS08286
Anti-HSP16.6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP16.6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. tequilana, A. thaliana, Cucumis sativus l. var krak
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité